Learn More
Texwipe™ ThermaSeal™ 60 Wischtücher
Artikelnummer. 15742396 Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 cm
Packungsgröße:
150 Stück
Artikelnummer. 15742396
Marke: Texwipe™ TX2069B
Nur noch null auf Lager
Add to basket
Add to basket
100 % Endlosfilament, doppelt gestricktes Polyestergewebe. Diese Wischtücher bestehen aus lasergeschnittenem (thermisch versiegeltem) Polyester, das in einer ISO-Klasse 4 gewaschen wird. Ideal für alle Einsatzbereiche in ausschlaggebenden Reinräumen und höheren Umgebungen.
  • Bieten gute Saugfähigkeit, Wischeffizienz und Abriebfestigkeit bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der chemischen Kompatibilität mit Standardlösungsmitteln und Alkoholen
  • Wischen und Reinigen von Oberflächen, Geräten und Teilen
  • Auftragen und Entfernen von Schmiermitteln, Klebstoffen, Rückständen und anderen Lösungen, einschließlich Desinfektionsmitteln
  • Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol (IPA), Ethanol, Aceton und Entfettungsmitteln
  • Futterschalen zum Halten, Schützen, Trocknen und Lagern von Teilen, Geräten und Geräten
  • Geeignet für die Verwendung mit Temperaturen unter 400 °F (205 °C)
Specifications
Material Polyester
Abmessungen (L x B) 10 x 10 cm
Verpackungsmenge 2 Beutel x 75 Wischtücher, 10 Beutel/Karton