Learn More
Thermographic Measurements Thermax 5-stufiger Temperaturanzeiger
Description
- Sofortige Reaktion
- Dauerhafter Rekord der erreichten Temperatur
- Öl-, wasser- und dampfbeständig
- Preiswert und einfach zu bedienen
- Selbstklebend
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ISO9001 |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laborforschung, medizinische Dienstleistungen, Instrumentierung, Elektronikindustrie, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie, Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,91 in. |
| Höhe (metrisch) | 51 mm |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 40 bis 60% |
| Länge (metrisch) | 51 mm |
| Material | Polyesterfilm |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Beschreibung | Thermax 5-stufiger Temperaturanzeiger Bereich A |
| Show More |