Learn More
Thermographic Measurements Ltd MESSPUNKT 37°C
Artikelnummer. 11770939
Click to view available options
Max. Temperatur (metrisch):
132 °C
143 °C
193 °C
210 °C
249 °C
260 °C
280 °C
290 °C
37 °C
42 °C
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 11770939
Marke: Thermographic Measurements Ltd M01ETHE193D01P1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ändern Sie die Farbe dauerhaft, um die maximale erreichte Temperatur anzuzeigen. TMC Hallcrest™ Thermax™ Messanzeiger bieten ein schnelles und einfaches Temperaturüberwachungssystem basierend auf einer firmeneigenen Farbwechseltechnologie.
  • Kostengünstig und einfach zu verwenden.
  • Sofortige Reaktion.
  • Der permanente Farbwechsel zeichnet die höchste erreichte Temperatur auf.
  • Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
  • Genauigkeitstoleranzen (29–99 °C (+/- 1 °C)/100–154 °C (+/- 1.5 °C) 160–290 °C (+/- 1 %+ 1 °C).
  • Verkauft in Einheiten von 50.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
Höhe (angloamerikanisch) 0.51 in.
Höhe (metrisch) 13 mm
Luftfeuchtigkeitsbereich 40 bis 60%
Länge (metrisch) 12 mm
Material Polyester, Acrylklebstoff
Messzeit 2 bis 5 s
Thermometerfüllung Wachs-Schmelz-Technologie
Gewicht (metrisch) 9 g
Breite (angloamerikanisch) 0.51 Zoll
Produkttyp Irreversible Temperaturanzeige
Länge (angloamerikanisch) 0.51 in.
Beschreibung Thermax Encapsulated Temperature Indicator 193°C (379°F)
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 379°F
Max. Temperatur (metrisch) 193 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 379°F
Min. Temperatur (metrisch) 193°C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 379°F
Temperaturbereich (metrisch) 193°C
Calibrated Yes
Zur Verwendung mit (Geräte) Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
Genauigkeit ±1 °C
Unterteilung Single Temperature
Display 193 °C; 379 °F
Breite (metrisch) 13 mm
Umfang Dual °C (°F)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gekühlt lagern