Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Gekapselte Indikatoren
Artikelnummer. 11790949
Ansicht ändern
Click to view available options
Max. Temperatur (metrisch):
132 °C
143 °C
193 °C
210 °C
249 °C
260 °C
280 °C
290 °C
37 °C
42 °C
Packungsgröße:
50 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Max. Temperatur (metrisch) unitSize
11790949 290 °C 50 Stück
11780909 42 °C 50 Stück
11760929 132 °C 50 Stück
11780929 143 °C 50 Stück
11770939 193 °C 50 Stück
11700949 210 °C 50 Stück
11750949 249 °C 50 Stück
11770949 260 °C 50 Stück
11780949 280 °C 50 Stück
11760909 37 °C 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11790949 Lieferant Thermographic Measurements Ltd Lieferanten-Nr. M01ETHE290D01P1
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einmaliger, irreversibler Schwellenwertindikator meldet die höchste erreichte Temperatur.
  • Sofortige Reaktion
  • Dauerhafter Rekord der erreichten Temperatur
  • Öl-, wasser- und dampfbeständig
  • Preiswert und einfach zu bedienen
  • Selbstklebend
  • Spezifikation
    Zertifizierung/Konformität ISO 9001
    Einwegprodukt Einmalgebrauch
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
    Höhe (angloamerikanisch) 0,51 in.
    Höhe (metrisch) 13 mm
    Luftfeuchtigkeitsbereich 40 bis 60%
    Länge (metrisch) 12 mm
    Material Kapton, Acrylklebstoff
    Messzeit 2 bis 5 s
    Thermometerfüllung Wachs-Schmelz-Technologie
    Gewicht (metrisch) 9 g
    Breite (angloamerikanisch) 0.51 Zoll
    Produkttyp Irreversible Temperaturanzeige
    Länge (angloamerikanisch) 0,41 in.
    Beschreibung Thermax Gekapselter Temperaturindikator 290 °C (554 °F)
    Max. Temperatur (angloamerikanisch) 554 °F
    Max. Temperatur (metrisch) 290 °C
    Min. Temperatur (angloamerikanisch) 554 °F
    Min. Temperatur (metrisch) 290 °C
    Temperaturbereich (angloamerikanisch) 554 °F
    Temperaturbereich (metrisch) 290 °C
    Calibrated Ja
    Zur Verwendung mit (Geräte) Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
    Genauigkeit ±1 °C
    Unterteilung Einzeltemperatur
    Display 290 °C; 554 °F
    Breite (metrisch) 13 mm
    Umfang Dual°C (°F)
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Gekühlt lagern