Learn More
Amarell™ Thermo-Hygrometer mit Fühler und Gerät für Außenmessungen
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Universal-Thermo-Hygrometer mit Außensonde.
- Zubehör für die Wandmontage (Schrauben oder Klebeband).
- Innen/Außen
- Min/Max Funktion
- °C ↔ °F
- mit Uhr
- Schnell reagierende Halbleitersonde
- Sonde mit 3 m-Kabel für Messungen im Freien
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Thermohygrometer |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 bis 90 % |
| Auflösung | 1 % rF (rh) |
| Genauigkeit | ±5 % rF (rh) |
| Temperaturbereich (metrisch) | –50 bis 70 ° °C |
| Temperaturgenauigkeit | ±1 °C |
| Temperaturauflösung | 0,1 °C |
| Abmessungen (L x B x H) | 110 x 60 x 20 mm |
| Länge (metrisch) Kabel | 3 m |
| Spannung | 1.5 V |
| Mehr anzeigen |