Learn More
SGE™ Autosampler-Spritzen
Beschreibung
- Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
- Großer Temperaturbereich bis 150 °C
- Verbesserte Laufruhe
- Speziell für PAL konzipiert
- 22 Gauge-Nadeln mit 0.72 mm Außendurchmesser
- 23 Gauge-Nadeln mit 0.63 mm Außendurchmesser
- 26 Gauge-Nadeln mit 0.47mm Außendurchmesser
- Genauigkeit und Reproduzierbarkeit ±1 % (Abgabemenge) (±2 % für 0.5 μl-Spritzen)
- Konusförmig (auch als Punktart AS für Autosampler bekannt), um Multiinjektions-Anforderungen zu widerstehen und zur Steigerung der Haltbarkeit des Septums bei Verwendung mit einem Autosampler
- Sofern ein gasdichter Kolben zum Einsatz kommt, besteht dieser aus PTFE
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 23 ga. |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.009 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0,24 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,024 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6,5 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1,96 in. |
| Produkttyp | Autosampler-Spritze |
| Modell | 25F-C/T-GT-5/0.63C |
| Mehr anzeigen |