Learn More
Thermo Scientific™ Einzelröhrchen, 0.2 ml
Artikelnummer. p-2866179
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Gelb
Grün
Rot
Violett
Verschlusstyp:
Gewölbt, mattiert
Gewölbte Kappe
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10592655
Marke: Thermo Scientific™ AB0337/G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
0.2 ml-Einzelröhrchen mit angebrachten flachen oder gewölbten Schnappverschlüssen, in verschiedenen Farben lieferbar
Die 0.2 ml-Einzelröhrchen mit integriertem “Schnappverschluss” eignen sich für 0.2 ml-Thermocyclerblöcke Ihr maximales Volumen im verschlossenen Zustand beträgt 0.25 ml. Diese Einzelröhrchen zeichnen sich durch ihre dünnwandige Konstruktion aus nicht recyceltem Polypropylen aus. Die Röhrchen werden unter Reinraumbedingungen gefertigt und sind damit frei von Verunreinigungen, welche sich auf die Untersuchungsergebnisse auswirken könnten. Sie sind in verschiedenen Farben mit flachen oder gewölbten Verschlüssen erhältlich.
Die Thermo Scientific 0.2 ml-Einzelröhrchen mit integriertem ”Schnappverschluss“ eignen sich für 0.2 ml-Thermocyclerblöcke. Ihr maximales Volumen im verschlossenen Zustand beträgt 0.25 ml. Diese Einzelröhrchen zeichnen sich durch ihre dünnwandige Konstruktion aus nicht recyceltem Polypropylen aus. Die Röhrchen werden unter Reinraumbedingungen gefertigt und sind damit frei von Verunreinigungen, welche sich auf die Untersuchungsergebnisse auswirken könnten. Sie sind in verschiedenen Farben mit flachen oder gewölbten Verschlüssen erhältlich.
Besondere Eigenschaften:
• Geeignet für 0.2 ml-Thermocyclerblöcke
• Maximales Volumen im verschlossenen Zustand: 0.25 ml
Integrierter Schnappverschluss
• Erhältlich mit flachen oder gewölbten Verschlüssen
Anwendungsbereiche
• PCR
• Probenlagerung
Gefahrstoffe: Nein
>Lagerbedingungen: Umgebungsbedingungen
PCR, Probenlagerung
Zertifizierungen
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNasen und DNasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase, Dnase and human DNA free
Farbe Grün
Volumen (metrisch) 0.2 mL
Menge 1000 Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler-Blöcke, 0.2 ml, für PCR-Anwendungen und zur Probenaufbewahrung
Material Polypropylen
Verschlusstyp Gewölbte Kappe
Format Tube
Produkttyp Dünnwandige PCR-Röhrchen