Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, 0.2 mL, flat cap, red
Artikelnummer. 10748053
Click to view available options
Menge:
1000 tubes
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10748053
Marke: Thermo Scientific™ AB0620R
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
0,2 ml-Einzelröhrchen mit angehängten flachen oder gewölbten Schnappverschlüssen, erhältlich in verschiedenen Farben
0,2 ml-Einzelröhrchen mit integrierten “Schnappverschlüssen” eignen sich für 0,2 ml-Thermocycler-Blöcke. Wenn sie geschlossen sind, haben sie ein maximales Volumen von 0,25 ml. Diese Einzelröhrchen sind in dünnwandiger Ausführung und aus reinem Polypropylen gefertigt. Die Röhrchen werden in Reinräumen hergestellt und stellen sicher, dass sie frei von Kontaminanten sind, die die experimentellen Ergebnisse beeinträchtigen könnten. Sie sind in mehreren Farben mit flachen oder gewölbten Kappen erhältlich.
Die Thermo Scientific 0,2 ml-Einzelröhrchen mit integrierten ”Schnappverschlüssen“ eignen sich für 0,2 ml-Thermocycler-Blöcke. Wenn sie geschlossen sind, haben sie ein maximales Volumen von 0,25 ml. Diese Einzelröhrchen sind in dünnwandiger Ausführung und aus reinem Polypropylen gefertigt. Die Röhrchen werden in Reinräumen hergestellt und stellen sicher, dass sie frei von Kontaminanten sind, die die experimentellen Ergebnisse beeinträchtigen könnten. Sie sind in mehreren Farben mit flachen oder gewölbten Kappen erhältlich.
Highlights
• Geeignet für 0,2 ml-Thermocycler-Blöcke
• 0,25 ml maximale Röhrchenkapazität bei geschlossener Kappe
Integrierte Schnappverschlusskappe
• Mit flachen oder gewölbten Kappen
Anwendungen
• PCR
• Probenlagerung
Gefahren:Keine
>Lagerbedingungen:Umgebungstemperatur
PCR; Probenaufbewahrung
Zertifizierungen
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Farbe Rot
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,2 ml
Volumen (metrisch) 0,25 ml
Menge 1000 tubes
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Material Polypropylen
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Verschlusstyp Flache Kappen
Format 1.000 Röhrchen
Produkttyp Röhrchen