Learn More
Thermo Scientific™ Trommelrotor, 24 x 1.5/2.0 ml
Artikelnummer. 11896320 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
24 x 1,5/2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
11896320 24 x 1,5/2 ml 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11896320
Marke: Thermo Scientific™ 75003044
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Biofuge Stratos Zentrifugen
  • Rmax 8.7 mm
  • 60/90°-Winkel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Trommelrotor
Fassungsvermögen 24 x 1,5/2 ml
Max. RZB 16.438 × g
Max. Geschwindigkeit 13.000 U/min
Radius (metrisch) 0,87 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos Zentrifuge
Winkel 60/90°
Zertifizierung/Konformität Zugelassene Bioabdichtung