Spezifikation
| Typ | Festwinkelrotor |
| Fassungsvermögen | 24 x 1,5 ml |
| Max. RZB | 50,377 x G |
| Max. Geschwindigkeit | 23.300 U/min |
| Radius (metrisch) | 0,83 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos Zentrifuge |
| Winkel | 45° |
| Zertifizierung/Konformität | Zugelassene Bioabdichtung |