missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ 384-Well Full-Skirted Plate, Robotic

Artikelnummer. 12164122 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Weiß
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
12164122 Klar 50 Stück
12144132 Weiß 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12164122 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB2150

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

384-well Diamond Ultra plates for PCR and qPCR application. Supplied with barcodes for sample and plate traceability.

Diamond Ultra PCR plate offers rigidity for reliable performance in high-throughput robotic handling systems. By minimizing warping during thermal cycling and heat sealing, plate dimensions remain consistent and seal integrity remains strong, delivering improved performance in automated PCR and sequencing applications.

Our plastics manufacturing facilities are focused solely on the production of high quality molecular grade plastics. The industry leading manufacturing process does not include any short-cuts and is carried out in world-class facilities run by qualified experts. Our teams of engineers, molecular biologists, and QC/QA managers have the years of experience needed to deliver reliable products that generate accurate and reproducible PCR data, including the Thermo Scientific 384-Well Full-Skirted Plate, Robotic, Barcoded.
Highlights
• Rigid plate for high throughput robotic applications
• Proprietary inert polymer will not bind reaction components
• Working well volume: 25 μL
• Cut Corner: A24
Applications
• PCR
• qPCR/Real-Time PCR

Zertifizierungen

Certified free from human DNA, RNases, and DNases.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Format Standard
Array 16 x 24
Farbe Klar
Material Virgin Polypropylene
Anzahl Wells 384
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.