Learn More
Thermo Scientific™ 384-Well Platten mit Stehrand, Standard
Artikelnummer. 11564784
Change view
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
11564784 Schwarz 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11564784 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB1384/K
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Vollummantelte 384-Well-Standardplatten, die kompatibel mit einer Vielzahl von Blockthermocyclern für PCR- und qPCR-Anwendungen
Die Thermo Scientific 384-Mikrotiterplatte wurde für PCR mit hohem Durchsatz entwickelt und ist mit den meisten 384 Block-PCR- und Sequenziergeräten kompatibel. Mit einem maximalen Well-Volumen von 40 μl und ein Arbeitsvolumen von 25 μl. Diese 384-Mikrotiterplatte ist mit allen wichtigen 384 Blockthermozyklern kompatibel und hat eine abgeschrägte Ecke an der A24-Position.
Besondere Eigenschaften
  • Abdeckungen mit vollem Rand für den Einsatz mit automatisierten Systemen
  • Kompatibel mit allen führenden 384-Block-Thermozyklern
  • 40 μl maximales Well-Volumen, 25 μl Arbeitsvolumen
  • Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
  • Einheitliche, dünne Wände bieten maximale und konsistente Wärmeübertragung
  • Weiße Platten sind optimiert für qPCR dank größerer Empfindlichkeit und weniger Variabilität bei Fluoreszenz-Detektionen
  • Abgeschrägte Ecke bei A24
Zertifizierungen
Zertifiziert frei von humaner DNA, RNase und DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase
Format Standard
Array 16 x 24
Farbe Schwarz
Material Reines Polypropylen
Anzahl Wells 384
Menge 50/Pk.