Description
96-Well-Mikrotiterplatten ohne Vollrand für die Verwendung in PCR- und qPCR-Anwendungen können bis zu 0,3 ml Well-Volumen aufnehmen, wenn sie mit Versiegelungen wie Klebefilmen/-folien, Thermo-Mat und Deckel-Strips kombiniert werden. Die Platten verfügen über eine abgeschrägte Ecke bei H1 und sind mit den meisten Thermocyclern kompatibel.
Durchsichtiger Well-Boden für maximale Transparenz. Erhältlich in verschiedenen Farben mit transparenter oder schwarzer alphanumerische Beschriftung. Kompatibel mit standardmäßigen Mehrkanalpipetten.
Die Thermo Scientific 96-Well-Mikrotiterplatten ohne Stehrand für den Einsatz bei PCR- und qPCR Anwendungen nehmen bis zu 0,3 ml des Well-Volumens auf, wenn sie zusammen mit Klebefilmen/-folien, Thermo-Mat und Deckelstreifen verwendet werden. Die Platten verfügen über eine abgeschrägte Ecke bei H1 und sind mit den meisten Thermocyclern kompatibel.
Durchsichtiger Well-Boden für maximale Transparenz. Erhältlich in verschiedenen Farben mit transparenter oder schwarzer alphanumerische Beschriftung. Kompatibel mit standardmäßigen Mehrkanalpipetten.
Besondere Eigenschaften
- Ohne Stehrand, daher mit den meisten Thermocyclern kompatibel
- Verfügbar mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung
- Abgeschrägte Ecke: H1
- Proben sind aufgrund des transparenten Bodens der Wells sichtbar
- Maximales Well-Volumen von 0,3 ml (bei Verwendung mit Klebefolie oder Heißsiegelung)
- Versiegelbar mit Thermo-Mat, Klebefilmen und -folien, Heißversiegelung sowie flachen und gewölbten Deckelstreifen
- PCR
- qPCR/Echtzeit-PCR
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase, DNase und Endotoxinen.
Specifications
Specifications
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-/DNase-frei |
| Verpackung | 25 Platte |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | PCR-Mikrotiterplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler |
| Ausführung des Rahmens | Ohne Rahmen |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 0,3 ml |
| Anzahl Wells | 96 |
| Show More |