Learn More
Thermo Scientific™ ABgene™ 2DCypher™ 0.65 ml Cluster-Röhrchen und Reagenzglasgestelle
Erhältlich in flachem Gestell
Marke:  Thermo Scientific™ AB-1187
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21000kg
Artikelnummer. 11882053
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Gestell verfügt über einen quadratischen Well-Eingang für eine maximale Eingabefläche
  • Die Röhrchen werden an der Basis gestützt und ermöglichen dennoch das Scannen von Codes im Gestell
  • Hoher Durchsatz mit individueller Probenidentifizierung
  • Die flache V-Innenbohrung minimiert das Totvolumen
  • Verschließbarer, abdichtender Deckel
  • Temperaturbereich von -170 °C bis +120 °C
  • Alphanumerisches Raster, das in den Gestelldeckel eingeprägt ist
  • Gestelle mit Gitterunterteilung verfügen über eine alphanumerische Gitterunterteilung, die der Position des Röhrchens im Gestell entspricht
  • Erhältlich in besonders stabilen Gestellen (10 Gestelle zu je 96 pro Packung) im Mikrotiterplattenformat mit SBS-Stellfläche
Spezifikation
Spezifikation
0,65 mL
Polypropylen
Verschließbar