Learn More
Thermo Scientific™ ABgene™ SuperPlate PCR-Platten mit 96 Wells
Artikelnummer. 10124183
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Gelb
Klar
Weiß
Barcode:
Inklusive Barcode
Kein Barcode
Packungsgröße:
25 Stück
Ausführung des Rahmens:
Halbhoch
Voll
Produkttyp:
Erhöhte Ablage
Artikelnummer. Farbe Barcode unitSize Ausführung des Rahmens Produkttyp
10124183 Klar Kein Barcode 25 Stück - -
10183653 Weiß Kein Barcode 25 Stück - -
10657513 Blau Kein Barcode 25 Stück Voll Erhöhte Ablage
11802133 Gelb Kein Barcode 25 Stück Voll Erhöhte Ablage
10681331 Durchsichtig - 25 Stück - -
10241310 Klar Inklusive Barcode 25 Stück Halbhoch Erhöhte Ablage
6 options
Artikelnummer. 10124183
Marke: Thermo Scientific™ AB2100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
96-Well PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck ermöglichen eine bessere Versiegelung bei PCR- und qPCR-Anwendungen.
Die Thermo Scientific 96-Well PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck sind ohne Adapter kompatibel mit den meisten Thermocyclern, ABI-Plattformen und Sequenzierern. Die Thermo Scientific PCR-Kunststoffe werden entwickelt, hergestellt und getestet, um die PCR-Leistung sicherzustellen. Die Platten haben ein maximales Well-Volumen von 0.3 ml, wenn sie mit Kleber und Heißsiegeln verwendet werden.
Das flache Plattendeck sorgt für eine einfache Handhabung und die Platten haben einen erhöhten Rand, um Verdunstungen zu verhindern. Die 96-Well PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck haben eine angeschnittene Ecke an der A12-Position und dünne Well-Wände für eine gleichmäßige Wärmeübertragung.
Besondere Eigenschaften
  • Ohne Adapter direkt kompatibel mit den meisten Thermocyclern, ABI-Plattformen und Sequenzierern
  • Das flache Plattendeck erleichtert Abdichtung und Handhabung
  • Verfügbar als SuperPlate mit 4-facher Festigkeit für Einsätze in Robotersystemen
  • Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
  • Einheitliche, dünne Wände bieten maximale und konsistente Wärmeübertragung
  • Ausführungen mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung für problemlose Unterscheidung der Wells
  • Weiße Platten sind optimiert für qPCR dank größerer Empfindlichkeit und weniger Variabilität bei Fluoreszenz-Detektionen
  • Abgeschrägte Ecke bei A12
Anwendungen
  • PCR
  • qPCR/Echtzeit-PCR
  • Sequenzierung
Gefahren: Keine
  • Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität DNA-, DNase- und RNase-frei
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Klar
Material Polypropylene
Anzahl Wells 96
Zur Verwendung mit (Anwendung) For improved sealing in PCR and qPCR applications
Eingefasst Yes
Wellfarbe Clear