Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific Analog Output Kit
Artikelnummer. 11766439 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Stromstärke:
4 to 20 mA
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stromstärke Packungsgröße
11766439 4 to 20 mA 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11766439 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 1900044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 €
    914.00 € / 1 Stück
    Sparen 101.00 €
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific Analog Output kit for field install kits
Thermo Scientific Analog Output kit for field install kits, 4-20 mA
  • Analog BD4-20 mA kit.
  • Temp: 0-100°C (12.5-162.5°C 370 and 3307 Series).
  • 0-100 %RH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stromstärke 4 to 20 mA
Typ Analog Output Board