Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen, mit Filter, geringe Retention, Aufklappbares Gestell, PCR-bereit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11595454
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
Packungsgröße:
768 Stück
960 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11595454 200 μl 960 Stück
11515464 300 μl 960 Stück
11575454 20 μl 960 Stück
12398462 1000 μl 768 Stück
12348472 1200 μl 768 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11595454 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 276905HR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
  • Spitzen mit geringer Retention maximieren die Probenzufuhr
  • Das aufklappbare Rack bietet einfachen Zugang mit einer Hand zu den Spitzen
  • Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 200 l, mit Filter, steril, Scharniergestell
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Naturfarben
Modell 200 l
Länge (angloamerikanisch) 1,97 in.
Länge (metrisch) 5,00 cm
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Format Aufklappbares Gestell
Spitzenform Universal
Farbcode Grün
Zur Verwendung mit (Geräte) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinie SoftFit L
Fit for Purpose Steril & PCR-fähig