Beschreibung
Deionization System
Für die Nanopure, E-pure Wassersysteme
Spezifikation
Spezifikation
| Porengröße | 60 μm |
| Harztyp | Mischbett |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Deionisierungssystem |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Quad, E-Pure, Deionisierungskartusche |
| Typ | Deionisierungskassette |