Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Ersatz-Kartuschen für Wasseraufbereitungssystem
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Für das Easypure™ RO Wasseraufbereitungssystem
Specifications
Specifications
| Speisewasserquelle | Entionisiert, Leitung |
| Harztyp | Aktivkohle und makroretikular |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Nanopure Infinity System, Vorbehandlungskartusche |
| Typ | Vorbehandlungskassette |