Spezifikation
| Kohlenstoffbeladung | 7 % |
| Partikelgröße | 5 μm |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Porengröße | 150Å |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BetaBasic™ HPLC-Säule |
| Stationäre Phase | Phenyl |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Produktlinie | Beta |