Learn More
Thermo Scientific™ BetaMax Saure HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11512871 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11512871 50 mm 1 Stück
11532871 100 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11512871
Marke: Thermo Scientific™ 95205052130
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für saure Analyte
  • Extrem hohe Oberflächenabdeckung für maximale Retention
  • Exzellente Stabilität für eine lange Säulenlebensdauer
Bestellinformation
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2.1 mm
Länge (metrisch) 50 mm
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 60 Å
USP-Typ Gehäuse L28
Stationäre Phase Urea-Embedded C12
Produktlinie Beta
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 15%
Säulentyp Retention von sauren Proben
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase