Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8-Schutzkartuschen
Artikelnummer. 10621206 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4 oder 4,6 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
4 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Partikelgröße Packungsgröße
10621206 3 mm 5 μm 4 Stück
10427334 2,1 mm 3 μm 4 Stück
10448094 4 oder 4,6 mm 5 μm 4 Stück
10035513 2,1 mm 5 μm 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10621206 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 70105013001
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verlängert kostengünstig die Nutzungsdauer von HPLC-Säulen
Eigenschaften der BetaSil C18-Festphase
  • Thermo Scientific Chemie auf 100 Å-Silika
  • Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 10 mm
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Stationäre Phase C18
Produktlinie BetaSil