Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
- Ligand auf 100Å Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Partikelgröße | 3 μm |
| Porengröße | 100 Å |
| USP-Typ | L1 |
| Stationäre Phase | C18 |
| Produktlinie | Beta |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 20 % |
| Mehr anzeigen |