Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 10271715 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10271715
Marke: Thermo Scientific™ 70103053030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 20 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
  • Ligand auf 100Å Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Länge (metrisch) 50 mm
Partikelgröße 3 μm
Porengröße 100 Å
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Produktlinie Beta
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 20 %
Säulentyp Umkehrphase
Phase Umkehrphase