Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
- 100 Å hochreines Silika
- Hohe Oberflächen- und Phasenbelastung
- Die dichte Bindung führt zu ausgezeichneter Reproduzierbarkeit und Stabilität
- Sehr gute Ergebnisse mit Säuren, Basen und neutralen Verbindungen
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
| Zur Verwendung mit | HPLC |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelgröße | 3 μm |
| pH | 2 bis 7,5 |
| Porengröße | 100 Å |
| Oberfläche | 310 m²/g |
| Temperatur | 80 °C |
| Mehr anzeigen |