Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 10783206 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10783206
Marke: Thermo Scientific™ 70103101030
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 20 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
  • Ligand auf 100Å Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 1 mm
Länge (metrisch) 100 mm
Partikelgröße 3 μm
Porengröße 100 Å
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 20%
Säulentyp Umkehrphase
Phase Umkehrphase