Learn More
Thermo Scientific™ BETASIL™ Diol-Säulen
Artikelnummer. 10537465 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
10537465 250 mm 4.6 mm -
10407264 50 mm 4.6 mm 1 Stück
10067744 150 mm 3 mm 1 Stück
10199394 150 mm 2.1 mm 1 Stück
10568605 150 mm 4 mm 1 Stück
10793036 150 mm 4.6 mm 1 Stück
10597645 250 mm 4 mm 1 Stück
10568795 250 mm 1 mm 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10537465
Marke: Thermo Scientific™ 72605254630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
BETASIL™ Diol-Säulen bieten eine breite Palette an Thermo Scientific Chemikalien mit einer großen Oberfläche und einer hohen gebundenen Phasenabdeckung.
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen erhältlich, einschließlich präparativer Skala. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenchemie (OH) Diol
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Filmdicke 5 μm
Zur Verwendung mit LC/MS-Trennung
Funktionalität/ Interaktionstyp Standard
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 100 Å
Oberfläche 310 m²/g
Oberflächenabdeckung Phasenabdeckung mit hoher Bindung
USP-Typ Gehäuse L20
Stationäre Phase Diol (OH)
Produktlinie Beta
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 6 %
Säulentyp Polare Selektivität
Phase Polare Selektivität
Typ Säule