Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenchemie | (OH) Diol |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
| Filmdicke | 5 μm |
| Zur Verwendung mit | LC/MS-Trennung |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Standard |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 9 |
| Porengröße | 100 Å |
| Mehr anzeigen |