Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 10129564 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
10129564 50 mm 3 mm 1 Stück
10457034 100 mm 1 mm 1 Stück
10198914 50 mm 2,1 mm 1 Stück
10407424 100 mm 2,1 mm 1 Stück
10312725 100 mm 3 mm -
10597435 150 mm 2,1 mm 1 Stück
10077394 150 mm 3 mm 1 Stück
10539745 250 mm 3 mm -
10057254 250 mm 4,6 mm 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 10129564
Marke: Thermo Scientific™ 70005053030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie eine leistungsstarke Säule für die Trennung unpolarer und mäßig polarer Verbindungen auf Basis von hochreinem 100 Å-Silika, die für die Analyse kleiner Moleküle konzipiert wurde.
Verwenden Sie eine leistungsstarke Säule zur Trennung unpolarer und mäßig polarer Verbindungen auf Basis von hochreinem 100 Å-Silika, die zur Analyse kleiner Moleküle konzipiert wurde.
Thermo Scientific™ BETASIL™ Silika-HPLC-Säulen basieren auf einem hochreinen 100 Å-Silika, das für die Analyse kleiner Moleküle entwickelt wurde. BETASIL Silikasäulen werden für normale Phasentrennungen verwendet. Diese nicht gebundenen Silikasäulen sind ein leistungsstarkes und effizientes Werkzeug zur Trennung von unpolaren und mäßig polaren Verbindungen.
  • Hochreines 100 Å-Silika
  • Wird zur Trennung von unpolaren und mäßig polaren Verbindungen verwendet.
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen sind lieferbar, einschließlich Vorbereitungsskala. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Länge (metrisch) 50 mm
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 100 Å
Oberfläche 310 m²/g
Temperatur 35 °C
USP-Typ L3
Stationäre Phase Silika
Produktlinie Beta
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös
Kohlenstoffbeladung 0 %
Säulentyp Normalphase
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Normalphase