Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Javelin™ Silika-Vorsäulen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
:
Partikelgröße: 5 μm; 10 x 2,1 mm (L x ID)
Beschreibung
Thermo Scientific™ BETASIL™ Silika HPLC-Säulen basieren auf einem hochreinen Silika mit 100 Å, das für die Analyse kleiner Moleküle entwickelt wurde. BETASIL Silikasäulen werden für normale Phasentrennungen verwendet. Diese nicht gebundenen Silikasäulen sind ein leistungsstarkes und effizientes Werkzeug zur Trennung von unpolaren und mäßig polaren Verbindungen.
- 100 Å hochreines Silika
- Wird zur Trennung von unpolaren und mäßig polaren Verbindungen verwendet.
- Das direkt verschraubbare Design ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
- Die patentierte Bauweise ohne Vorsäulenhalter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
Eigenschaften der Betasil Silika Festphase
- 100 Å Silika
- Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 5 μm |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
| Produktlinie | BetaSil |