Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial™ Fläschchen mit 2 oz., Flip Top
Click to view available options
:
Glatte Oberkappe für2 oz.-Fläschchen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial Polypropylen-Klappdeckelbehälter eignen sich ideal zum Sammeln, Transportieren und Lagern einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen.
- Zu 100 % von der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA für den Gebrauch mit Nahrungsmitteln zugelassenes Polypropylen
- Aseptisch, luftdicht und auslaufsicher
- Klappdeckel für einfaches Öffnen mit einer Hand
- Nicht steril
- 600 Behälter pro Karton
Empfohlen für:
Lebensmittel- und Getränketests, veterinärmedizinische Anwendungen, Umweltprobenahme, allgemeine Verpackung und Lagerung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 45 ml |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Klappdeckel |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Polypropylen |
| Typ | Fläschchen |
| Menge | 600/Karton |
| Sterilität | Unsteril |
| Abmessungen (L x B x H) | 28 x 84 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 3,3 in. |
| Mehr anzeigen |