Learn More
Fisherbrand™ Castaloy™ dreizinkige Erweiterungsklammern
Artikelnummer. p-30559 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Größe (metrisch) Griff:
2,5 cm
5.71 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11343982
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Fiberglas- und Vinylmanschetten
Halten Sie unregelmäßige Formen in jedem Winkel stabil und sicher.
Dank der robusten Erweiterungsklammern können Sie Objekte mit unregelmäßiger Form in jedem Winkel sicher halten.
  • Zwei separate Stellschrauben sorgen für gleichmäßigen, präzisen Druck auf das Glas und minimieren die Bruchgefahr
  • Die Klammern sind leicht auf verschiedene Haltewinkel und Abstände zum Stativ anpassbar
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Verlängerungsklammer
Material Fiberglas (Hülse), Vinyl (Hülse)
Enthält Fiberglas- und Vinylmanschetten
Länge (angloamerikanisch) 6,5 in.
Länge (metrisch) 17 cm
Größe Verlängerungsarm-AD:0,31 Zoll (0,8 cm)
Größe (metrisch) Griff 2,5 cm
Größe (angloamerikanisch) Griff 1 in.
Jaw Type 3-armig