Learn More
Thermo Scientific™ Clear Seal Heißversiegelungsfolie
Artikelnummer. p-2865947
Click to view available options
Format:
Rolle
Packungsgröße:
610 Meter
Artikelnummer. 11767627
Marke: Thermo Scientific™ AB3797
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Anwendungen, die durchstechbares, nicht leitfähiges Dichtungsmaterial erfordern
  • Für PCR-Anwendungen in Thermocyclern mit beheiztem Schraubgewinde- oder Klappdeckel geeignet
  • Versiegelt Polypropylen-, Polystyrol-, Polyethylen- und Diamantplatten
  • Leicht durchstechbar und von Hand von 96-Well-Platten abziehbar
  • Temperaturbereich: -80 °C bis +80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe klar
Solvent Or Alcohol Resistant Reagenzien für die Biowissenschaft
Beschreibung Transparente Dichtung, dünn, Polymer, 78 mm x 610 m
Material Polyethylen
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Anzahl Wells 96
Länge (angloamerikanisch) Transparente Dichtung, dünn, Polymer, Rolle 78 mm x 610 m
Anzahl pro Karton 1 Rolle
Abmessungen (L x B) 610 m x 78 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung, PCR, qPCR, Automatisierung, ELISA, Molekulardiagnostik
Format Rolle
Zur Verwendung mit (Geräte) ALPS 5000 & ALPS 3000
Produkttyp Heißversiegelung
Produktlinie Abgene
Haftmittel Polypropylen
Zertifiziert RNase-/DNase-frei Nein
Durchstechbar Ja
Temperaturbereich (metrisch) -80 bis +80 °C oder –80 bis +120 °C im Cycler
Wellform Alle Well-Formen
Plate Compatibility ALPS 5000 & ALPS 3000