Learn More
Thermo Scientific™ Kryoboxen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
:
Arrowhead Edelstahl-Box, Jumbo, 2 Zoll
Beschreibung
Kryoboxen aus Karton
- Vertikal (2 ml mit 100 Zellteiler)
- Quadratisch (2,4 oder 5 ml mit 100 Zellteiler)
- Pfeilspitze (2, 4 oder 5 ml mit 81 Zellteiler)
- Vertikal (2 ml mit 100 oder 81 Zellteilung)
- Quadratisch (2 ml mit 100 oder 81 Zellteilung; 4 ml mit 81 Zellteilung)
- Quadratisch (2 oder 4 ml)
- Pfeilspitze (2 ml)
†Im Lieferumfang der Edelstahl-Boxen sind keine Gitter enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Kryobox aus Edelstahl |