Learn More
Epredia™ Einwegklingenträger
Artikelnummer. 12063119 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Einheiten mit langem Hub
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
12063119 Einheiten mit langem Hub 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12063119 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 705830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2690.00 €
    1623.12 € / 1 Stück
    Sparen 1066.88 €
    39% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie ein Schnellspannsystem für Klingen mit niedrigem und hohem Profil
Die weiterentwickelten Modelle (lange Schneidbewegung und Version 2 mit Führungsschienen) verfügen über abnehmbare Hebel für Klingenwinkel und Klingeneinspannung.
Einweg-Schaufelträger
  • Die Klingenwinkel- und Klingeneinstellhebel sind abnehmbar, um die Benutzereinstellungen zu schützen
  • Der konzentrische Hebel wird auf dem Schwalbenschwanz fixiert, um eine versehentliche Bewegung des Halters zu verhindern
  • Nur kompatibel mit neueren HM 325-, HM 355S- und HM 340E-Modellen mit den oben genannten Seriennummern 34000
Standard-Einweg-Schaufelträger
  • Schnellspannsystem für Klingen mit hohem und niedrigem Profil
  • Freiwinkeleinstellung
  • Der obere Teil bewegt sich seitlich, ohne die Klingenklemme zu öffnen
  • Der bewegliche Messerschutz bedeckt die Klinge vollständig in jeder Position
  • Komplett mit Messerträgerbasis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Einheiten mit langem Hub