Learn More
Thermo Scientific™ Easy Peel Heißsiegelfolie
Codice prodotto. 11540284
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
100 Pk.
Dimensione della confezione:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
11540284 100 Pk. 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11540284 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore AB0745
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Visualizza tutte le promozioni
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für Langzeitlagerung bei niedrigen Temperaturen
  • Für PCR geeignet (erfordert den Druck eines beheizten Schraubdeckels)
  • Leicht zu durchstechen
  • Die abziehbare Klebverbindung kann von Hand entfernt werden.
  • Die 20 μm dicke Folie lässt sich noch leichter durchstechen und eignet sich für mehrere Schichtungen.
  • Empfohlen für:
  • Temperaturbeständigkeit der Versiegelung: –80 bis +80 °C (+120 °C mit ausreichendem Druck vom Deckel des Thermocyclers)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Farbe Folie
Solvent Or Alcohol Resistant Resistent gegen Life-Science-Reagenzien, DMSO-resistent
Material Aluminium
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Anzahl Wells 96
Abmessungen (L x B) 85 x 135 mm
Menge 100 Pk.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Langzeitlagerung bei niedrigen Temperaturen; PCR
Inhalt und Lagerung Allgemein; langfristig
Format Sheets
Zur Verwendung mit (Geräte) AB-1443A
Produkttyp Easy Peel Folienlaminat
Produktlinie Abgene
Haftmittel Polypropylen
Zertifiziert RNase-/DNase-frei Nein
Durchstechbar Nein
Temperaturbereich (metrisch) -200 bis +90 °C, -200 bis +120 °C bei ausreichendem Druck
Wellform Alle Well-Formen
Plate Compatibility Polypropylen, Polyethylen, Cycloolefin-Copolymer
Inkubationsbedingungen Allgemein
Abziehbar Ja
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.