Learn More
Thermo Scientific™ Easy Pierce Heißsiegelfolie
Artikelnummer. 30067381
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Aluminium
Polyester
Produkttyp:
Klare, dünne Versiegelung
Thermo-Seal
Abmessungen (L x B):
80 x 125 mm
85 x 135 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 PCS
100 Stück
1000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Produkttyp Abmessungen (L x B) Packungsgröße
30067381 Polyester Klare, dünne Versiegelung 80 x 125 mm 1000 Stück
10187604 Polyester Klare, dünne Versiegelung 80 x 125 mm 100 PCS
10344273 Aluminium Thermo-Seal 85 x 135 mm 1 Stück
11580274 Aluminium Thermo-Seal 85 x 135 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30067381 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB1797
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese Heißversiegelungsfolie, um Ihre Mikrotiterplatte für das Compoundmanagement und für Screening-Anwendungen mit hohem Durchsatz, wie z. B. PCR, zu fertigen.
Versiegeln Sie Ihre Mikrotiterplatte für das Wirkstoffmanagement und das Hochdurchsatz-Screening, einschließlich PCR, mit Thermo Scientific™ Easy Pierce Heißsiegelfolie. Diese Siegelfolie eignet sich für die Verwendung mit Dimethylsulfoxid (DMSO)-Reagenzien und erzeugt eine abziehbare Verbindung, die leicht von Hand durchstochen und entfernt werden kann.
Merkmale:
  • Schnelles Arbeiten
  • Sicher, auch für temperaturempfindliche Proben
  • Entwickelt für zuverlässige Leistung mit Thermo Scientific ALPS Instrumente, einschließlich der ALPS 3000, ALPS 25 und ALPS 50 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe klar
Solvent Or Alcohol Resistant Reagenzienbeständig für die Lebenswissenschaften
Material Polyester
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Anzahl Wells 96
Abmessungen (L x B) 80 x 125 mm
Menge 1000 Pk.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Fluoreszenz-, kolorimetrische und optische Anwendungen; geeignet für PCR/qPCR; ELISA
Inhalt und Lagerung Allgemein; langfristig
Zur Verwendung mit (Geräte) ALPS 3000, ALPS ALPS 25 und 50 V
Produkttyp Klare, dünne Versiegelung
Produktlinie Abgene
Haftmittel Polypropylen
Zertifiziert RNase-/DNase-frei No
Durchstechbar Yes
Temperaturbereich (metrisch) -80 bis +120 °C
Wellform Alle Well-Formen
Plate Compatibility Polypropylene, Polyethylene, Polystyrene
Inkubationsbedingungen Allgemein
Abziehbar Yes
Fluoreszenz Geringe Autofluoreszenz