Learn More
Thermo Scientific™ Evolution 300 Smart-Peltier-Einzelküvettenhalter mit Thermostat für Spektralphotometer
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Zellenhalter
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Ein 1-Küvettenhalter auf Smart Base, Temperaturregler, Packung mit 10 Rührstäben (14-386-439)
Benötigt
Temperatursonde (14-386-420 ) zur Temperaturüberwachung
- Wird von der VISIONpro, VISIONlife und VISIONsecurity PC-Software erkannt
- Temperaturstufenfunktion von 0.1 bis 6 °C/min
- Luftgekühltes System mit Probenrühren
- Für eine rechteckige Küvette mit maximal 10 mm Pfadlänge
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Zellenhalter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific™ Evolution™ 300 Spektralphotometer |
| Enthält | Ein Küvettenhalter auf Smart Base, Temperaturregler, Packung mit 10 Rührstäben |