Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG Solid-Phase Biotinylation Kit - Mini-Spin Columns
Ein säulenbasierter Ansatz für die Antikörperbiotinylierung und -aufreinigung
Marke: Thermo Scientific™ 21450
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.36080kg
Beinhaltet: Vorverpacktes Kit (1 bis 10 mg IgG): Immobilisierte Nickel Chelatsäule 1 ml, BupH Phosphat-gepufferte Salzlösung, 1 Packung (ergibt 500 ml), No-Weigh NHS-PEG4-Biotin Mikroröhrchen 8 x 2 mg, 4 M Imidazol-Stammlösung 5 ml
Kit im Minispin-Format (0,1 bis 1 mg IgG): Nickel Chelated SwellGel Scheiben (10er-Packung), Mini Spin-Säulen (10er-Packung), 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen (30er-Packung), BupH-phosphatgepufferte Salzlösung, 1 Packung (ergibt 500 ml), No-Weigh NHS-PEG4-Biotin-Mikroröhrchen 8 x 2 mg, 4 M Imidazol-Stammlösung, 5 ml
Beschreibung
Dieses innovative Antikörper-Labelingsystem nutzt nickelchelierte Agarose, um Antikörpermoleküle vorübergehend über ihre Histidin-reichen Fc-Regionen zu immobilisieren. Sobald der Antikörper auf dem Harz fixiert ist, kann er entweder bei Thiolgruppen (nach leichter Reduktion oder Disulfidbindungen) oder primären Aminen biotinyliert werden. Überschüssiges Markierungsreagenz und Nebenprodukte werden anschließend abgewaschen, bevor der markierte und gereinigte Antikörper mit einer milden Imidazol-Lösung aus dem Harz zurückgewonnen wird. Keine Gelfiltration oder Dialyse erforderlich. Vier Kits sind für kleine (0,1 bis 1mg) oder große (1 bis 10 mg) Antikörperproben erhältlich, die entweder Amin-gerichtete (NHS-Ester) oder Thiolgruppen-gerichtete (Maleimid-)Markierungsreagenzien verwenden.
Leistungsmerkmale:
- Schnelle Kennzeichnung und Reinigung - das gesamte Verfahren dauert nur eine Stunde (zwei Stunden bei Sulfhydryl-Markierungskits)
- Einfache Entfernung verbrauchter und überschüssiger Markierungsreagenz – Nebenprodukte der Reaktion werden einfach ausgewaschen -– keine Dialyse oder Gelfiltration erforderlich
- Keine Verdünnungseffekte – die Festphasenmethode ermöglicht zunächst das Gewinnen verdünnter Antikörper nach der Markierung in kleinerem Volumen
- Optimierte Protokolle –spezifische Protokolle für Antikörper gewährleisten eine angemessene Markierung (2 bis 5 Biotine pro Antikörpermolekül), was die Möglichkeit einer Inaktivierung durch Übermarkierung minimiert
- Ausreichende Reagenzien für acht Biotin-Kennzeichnungsexperimente - Die Thermo Scientific No-Weigh Verpackung stellt sicher, dass das Biotin-Reagenz für acht separate Experimente vollständig aktiv bleibt
Spezifikation
NHS-PEG Festphasen-Biotinylierungskit | |
0,5 bis 1 mg | |
Biotin | |
IgG |
Ausreichend für: 8 Markierungsreaktionen, jeweils mit 0,1 bis 1 mg Antikörper • Ni-NTA Spin-Säulen, 0,2 ml, 8 Säulen • PBS-Packung (ergibt 500 ml), 1 Packung • NHS-PEG4-Biotin, 8 x 2 mg • Imidazol-Stammlösung (4 M), 5 ml • Entnahmeröhrchen (2 ml), 30 Röhrchen Bei 4 °C lagern. |
|
EZ-Link™ | |
PEGyliert |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.