Learn More
Thermo Scientific™ Puffer für MagJET™ Vollblut-gDNA-Kit
Artikelnummer. 13515200 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
40mL
Packungsgröße:
40 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
13515200 40mL 40 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 13515200
Marke: Thermo Scientific™ R2371
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Waschen Sie lysierte Proben, um Kontaminanten oder Inhibitoren aus isolierter genomischer DNA zu entfernen. Der Thermo Scientific™ MagJET™ Waschpuffer 2 (konzentriert) ist ein Bestandteil der MagJET™ Whole Blood gDNA Kits (K2741/2742) und ist separat in 40 ml-Aliquote erhältlich.
Das Thermo Scientific™ MagJET™ Kit für genomische DNA aus Vollblut wurde für die schnelle und effiziente Reinigung von genomischer DNA aus frischem oder gefrorenem Vollblut entwickelt, das mit EDTA oder Citrat sowie Blutfraktionen behandelt wurde. Das Kit nutzt die paramagnetische Bead-Technologie, die hohe Erträge und eine robuste Leistung ermöglicht. Hohes Bindungsvermögen, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die dadurch gewonnene hochwertige gereinigte DNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) MagJET Plant gDNA Kit
Menge 40mL