Learn More
Thermo Scientific™ Puffer für MagJET™ Pflanzen-gDNA-Kit
Eluieren Sie die aufgereinigte Pflanzen-gDNA für die Verwendung in gängigen Verfahren der Molekularbiologie. Thermo Scientific™ MagJET™ Elutionspuffer ist ein Bestandteil der MagJET™ gDNA Kits (K2761) und kann separat erworben werden, wenn eine zusätzliche Lösung erforderlich ist. Es wird in 70 ml-Aliquoten geliefert.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ MagJET™ Plant Genomic DNA-Kit wurde entwickelt, um die schnelle und effiziente Reinigung genomischer DNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten und Geweben ohne Phenol-/Chloroformextraktion durchzuführen. Das Kit nutzt die Magnetbead-Technologie, die hohe Erträge und ein zuverlässiges Leistungsverhalten ermöglicht. Hohes Bindungsvermögen, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die dadurch gewonnene hochwertige gereinigte DNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
Spezifikation
| MagJET Plant gDNA Kit |