Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Buffer B for MagJET Plant gDNA Kit
Artikelnummer. 13565210 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
8,4 mL
Packungsgröße:
8.40 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
13565210 8,4 mL 8.40 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 13565210
Marke: Thermo Scientific™ R2491
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erzeugen Sie Probenlysat, um pflanzliche genomische DNA zu isolieren. Thermo Scientific™ MagJET™ Lysatpuffer B ist Bestandteil der MagJET™ Kits für Pflanzen-gDNA (K2761⁄2762) und kann separat erworben werden, wenn zusätzliche Lösung erforderlich ist. Er wird in 8,4 ml-Flaschen geliefert.
Das Thermo Scientific™ MagJET™ Plant Genomic DNA-Kit wurde entwickelt, um die schnelle und effiziente Reinigung genomischer DNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten und Geweben ohne Phenol-/Chloroformextraktion durchzuführen. Das Kit nutzt die Magnetbead-Technologie, die hohe Erträge und ein zuverlässiges Leistungsverhalten ermöglicht. Hohes Bindungsvermögen, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die dadurch gewonnene hochwertige gereinigte DNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Lysepuffer
Format Kit
Produktlinie MagJET
Produkttyp Lysepuffer
Menge 8,4 mL