Learn More
Thermo Scientific™ Puffer für MagJET™ RNA-Kit
Waschen Sie lysierte Proben, um Verunreinigungen oder Inhibitoren aus der isolierten Gesamt-RNA zu entfernen. Der Thermo Scientific™ MagJET™ Waschpuffer 2 (konzentriert) ist ein Bestandteil der MagJET™ RNA Kits (K2731⁄2732) und kann separat in 45 ml-Aliquots erworben werden.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ MagJET™ RNA Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von Gesamt-RNA aus kultivierten Säugetierzellen, Geweben, Bakterien und Hefen entwickelt. Das Kit nutzt die paramagnetische Bead-Technologie, die hohe Erträge und eine robuste Leistung ermöglicht. Hohes Bindungsvermögen, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die daraus resultierende hochwertige RNA ist frei von Proteinen, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
Spezifikation
| MagJET RNA Kit |