Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Buffer for MagJET RNA Kit
Artikelnummer. 13525190 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
200 mL
Packungsgröße:
200 Milliliter
Artikelnummer. 13525190
Marke: Thermo Scientific™ R2302
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erzeugen Sie Probenlysat, um die Gesamt-RNA zu isolieren. Thermo Scientific™ MagJET™ Lysatpuffer ist ein Bestandteil der MagJET™ RNA-Kits (K2731⁄2732) und kann separat erworben werden, wenn zusätzliche Lösung erforderlich ist. Er wird in 200 ml-Flaschen geliefert.
Das Thermo Scientific™ MagJET™ RNA Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von Gesamt-RNA aus kultivierten Säugetierzellen, Geweben, Bakterien und Hefen entwickelt. Das Kit nutzt die paramagnetische Bead-Technologie, die hohe Erträge und eine robuste Leistung ermöglicht. Hohes Bindungsvermögen, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die daraus resultierende hochwertige RNA ist frei von Proteinen, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Buffer Lysepuffer
Produktlinie MagJET
Menge 200 mL