Learn More
Thermo Scientific™ CpG Methylated Jurkat Genomic DNA
Artikelnummer. 11931421 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 μg
Packungsgröße:
15 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11931421 15 μg 15 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11931421 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SD1121
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Methylierte menschliche genomische DNA aus Jurkat-Zellen, die als Kontrolle bei der DNA-Methylierungsanalyse verwendet wird.
Genomische DNA wurde aus Jurkat E6.1-Zellen (humane akute T-Zellleukämie, Klon E6.1) isoliert, die in mit 10 % fötalem Kälberserum ergänzten RPMI-Medien zu Konfluenz gewachsen sind. Die isolierte genomische DNA wurde mit CpG-Methyltransferase behandelt, erneut aufgereinigt und im TE-Puffer gelöst. Der CpG-Methylierungsgrad von ≥ 98 % wurde durch Bisulfit-Sequenzierung bestätigt.
Thermo Scientific CpG Methylierte Jurkat Genom-DNA ist humane männliche genomische DNA aus Jurkat-Zellen, die enzymatisch mit CpG Methyltransferase (M.SssI) methyliert wurde. Genomische DNA wurde aus Jurkat-Zellen (humane akute T-Zellen-Leukämie) isoliert, die in mit 10 % fötalem Kälberserum ergänzten RPMI-Medien zu Konfluenz gewachsen sind. Die isolierte genomische DNA wurde mit CpG-Methyltransferase behandelt, erneut aufgereinigt und im TE-Puffer gelöst. Der Grad der CpG-Methylierung von ≥ 98 % wurde durch Bisulfit-Sequenzierung bestätigt.
Vorteile
  • Rein – DNA frei von Inhibitoren, Proteinen und RNA
  • Praktisch – Gebrauchsfertige Konzentration von 100 ng/μl
  • Kompatibel mit nachgeschalteten Anwendungen
  • Vollständige Methylierung von Zytosinen in CpG-Dinukleotiden
    Anwendungen
  • Als Kontrollen im Folgenden:
  • Bisulfit-Sequenzierung
  • Kombinierte Bisulfit-Restriktionsanalyse (COBRA)
  • Methylation-sensitive Single-Nucleotide Primer Extension (Ms-SNuPE)
A260/230-Verhältnis: ≥ 2
A260/280-Verhältnis: 1,75 bis 1,98
Gefährlich: Nein
Qualitätskontrolle:
  • Während der Agarose-Gelelektrophorese wird ein vorherrschendes Band > 30 kb beobachtet. Die DNA-Konzentration wird spektrophotometrisch bestimmt. Anhand von Tests mit markierten Oligonukleotiden wird das Fehlen von Nukleasen bestätigt.
  • Anhand einer qPCR-Analyse wird bestätigt, dass die CpG-methylierte DNA HpaII vor dem Verdau durch das methylierungssensitive Restriktionsenzym geschützt wurde. Nach der qPCR werden äquivalente Cq-Werte für HpaII-verdaute und nicht verdaute Kontroll-DNA beobachtet.
  • Die DNA-Reinheit wird durch einen funktionellen qPCR-Test bestätigt, bei dem die Cq-Werte der MspI- und HpaII-verdauten Template-DNA um ≥ 5 Zyklen voneinander abweichen müssen.
  • Anhand von PCR wird das Fehlen von Mykoplasma-DNA bestätigt.
REviewer: Zur Analyse und Kartierung von DNA-Sequenzen
Aufbewahrungspuffer: DNA wird in TE-Puffer geliefert (10 mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM EDTA).
Lagerungsbedingung: -20 °C
Als Kontrollen bei der Bisulfit-Sequenzierung, der Combined Bisulphite Restriction Analysis (COBRA), der Methylation-sensitive Single-Nucleotide Primer Extension (Ms-SNuPE)
Bestellinformation
Bestellungen, die montags bis mittwochs aufgegeben werden, werden am nächsten Tag verschickt; Bestellungen, die donnerstags und freitags aufgegeben werden, werden am darauffolgenden Montag verschickt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 100 ng/µl
Format Rörchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Enthält [sonstige]
Produkttyp CPG-Methylierte Jurkat-genomische DNA
Menge 15 μg
Spezies Human
Form Flüssig