Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix, fluorescein
Artikelnummer. 13545260 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1250 Reaktionen
250 Reaktionen
500 Reaktionen
5000 Reaktionen
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
13545260 250 Reaktionen
13565260 5000 Reaktionen
13535260 500 Reaktionen
13555260 1250 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13545260 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K0981
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Luminaris HiGreen Fluorescein qPCR Master Mix (2x) mit Hot Start Taq DNA-Polymerase, UDG, dNTPs (mit dUTP) und SYBR Green I in einem optimierten PCR-Puffer. Der Master Mix enthält einen passiven Fluorescein Referenzfarbstoff für spezifische Echtzeit-
Die qPCR-Mastermixe Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen und Luminaris HiGreen als universelle gebrauchsfertige Lösungen, die für qPCR und zweistufige RT-qPCR optimiert sind.
  • UDG im Mastermix zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppungen
  • Gleiche Leistungsfähigkeit von blauen und farblosen Master Mixen
  • Varianten mit vorgemischtem ROX oder Fluorescein für verschiedene Echtzeit-Plattformen
  • Standard-Zyklusprotokolle
  • Ausgezeichnetes qPCR-Leistungsverhalten
  • Spezifität: Die Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren.
  • Empfindlichkeit: Einzelkopie-Nachweis
  • Großer linearer Bereich: präzise Quantifizierung über einen Bereich von 9 Größenordnungen
  • Reproduzierbarkeit und Komfort: gebrauchsfertiger Master Mix (2x)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Enthält:
• 2 x 1,25 ml Luminaris HiGreen Fluorescein qPCR Mastermix (2x) mit Hot Start Taq-DNA-Polymerase, UDG, dNTPs (mit dUTP) und SYBR Green I in einem optimierten PCR-Puffer; ausreichend für 250 x 20 μl-Reaktionen. Der Master Mix enthält einen passiven Fluorescein Referenzfarbstoff für bestimmte Echtzeit-Plattformen.
• 2 x 1,25 ml nukleasefreies Wasser
Lagerung bei -20 °C.
Nachweisverfahren SYBR
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5
Produktlinie Luminaris
Produkttyp qPCR Master Mix
Ausreichend für 250 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Wiedergabetreue (vs. Taq) 2 X
Anzahl Reaktionen 250 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA