Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix, high ROX
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1250 Reaktionen
250 Reaktionen
5000 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1250 Reaktionen
500 Reaktionen
5000 Reaktionen
Beschreibung
Beinhaltet
Luminaris HiGreen qPCR Master Mix (2x), High ROX, mit Hot Start Taq DNA-Polymerase, UDG, dNTPs (mit dUTP) und SYBR Green I in einem optimierten PCR-Puffer. Der Master Mix enthält eine hohe Konzentration des passiven ROX Referenzfarbstoffs für spezifische Echtzeit-
- UDG im Mastermix zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppungen
- Gleiche Leistungsfähigkeit von blauen und farblosen Master Mixen
- Varianten mit vorgemischtem ROX oder Fluorescein für verschiedene Echtzeit-Plattformen
- Standard-Zyklusprotokolle
- Ausgezeichnetes qPCR-Leistungsverhalten
- Spezifität: Die Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren.
- Empfindlichkeit: Einzelkopie-Nachweis
- Großer linearer Bereich: präzise Quantifizierung über einen Bereich von 9 Größenordnungen
- Reproduzierbarkeit und Komfort: gebrauchsfertiger Master Mix (2x)
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2 X |
| Inhalt und Lagerung | Contains: • 4 x 1.25 mL Luminaris HiGreen High ROX qPCR Master Mix (2X) containing Hot Start Taq DNA Polymerase, UDG, dNTPs (with dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer; sufficient for 500 x 20 μL reactions. The master mix contains high concentration of ROX passive reference dye for specific real-time platforms. • 4 x 1.25 mL Nuclease-Free Water Store at -20°C. |
| Nachweisverfahren | SYBR |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System |
| Produktlinie | Luminaris |
| Produkttyp | qPCR Master Mix |
| Mehr anzeigen |