Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix
Artikelnummer. p-4861501 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Ausreichend für:
250 Reaktionen
5000 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1250 Reaktionen
250 Reaktionen
500 Reaktionen
5000 Reaktionen
Artikelnummer. 13585260
Marke: Thermo Scientific™ K0992
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Luminaris HiGreen qPCR Master Mix (2x) mit Hot Start Taq DNA-Polymerase, UDG, dNTPs (mit dUTP) und SYBR Green I in einem optimierten PCR-Puffer; nukleasefreies Wasser
Die qPCR-Mastermixe Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen und Luminaris HiGreen als universelle gebrauchsfertige Lösungen, die für qPCR und zweistufige RT-qPCR optimiert sind.
Gebrauchsfertige qPCR-Master-Mixe mit vorgemischtem UDG, optimiert für SYBR Green Chemie unter Anwendung des Standard-Zyklusprotokolls. Mastermixe sind mit oder ohne blaue Farbe erhältlich.
  • UDG im Mastermix zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppungen
  • Gleiche Leistungsfähigkeit von blauen und farblosen Master Mixen
  • Varianten mit vorgemischtem ROX oder Fluorescein für verschiedene Echtzeit-Plattformen
  • Standard-Zyklusprotokolle
  • Ausgezeichnetes qPCR-Leistungsverhalten
  • Spezifität: Die Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren.
  • Empfindlichkeit: Einzelkopie-Nachweis
  • Großer linearer Bereich: präzise Quantifizierung über einen Bereich von 9 Größenordnungen
  • Reproduzierbarkeit und Komfort: gebrauchsfertiger Master Mix (2x)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Contains:
• 4 x 1.25 mL Luminaris HiGreen qPCR Master Mix (2X) containing Hot Start Taq DNA Polymerase, UDG, dNTPs (with dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer; sufficient for 500 x 20 μL reactions
• 4 x 1.25 mL Nuclease-Free Water
Store at -20°C.
Nachweisverfahren SYBR
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene
Produktlinie Luminaris
Produkttyp qPCR Master Mix
Menge 500 reactions
Ausreichend für 500 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Wiedergabetreue (vs. Taq) 2 X
Anzahl Reaktionen 500 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA