Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Sonde Hoher ROX Master-Gemische für qPCR
Gebrauchsfertige qPCR-Mastermixe mit vorgemischtem UDG, die für die Sondendetektion mit standardmäßigem Cycling-Protokoll optimiert sind. Mastermixe sind mit oder ohne blaue Farbe erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ K0933
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13555240
  • 1106.00 € / 1250 Reaktionen
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Die qPCR-Mastermixe Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen und Luminaris HiGreen als universelle gebrauchsfertige Lösungen, die für qPCR und zweistufige RT-qPCR optimiert sind. Die Master-Gemische umfassen Thermo Scientific Hot Start Taq DNA-Polymerase, Uracil-DNA-Glykosylase (UDG) sowie dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. Nur noch Template und Primer hinzufügen. SYBR Green I ist ein interkalierender Farbstoff, der die DNA-Detektion und DNA-Analyse ohne Einsatz sequenzspezifischer Sonden ermöglicht.
Die Hot-Start-Taq DNA-Polymerase gewährleistet in Kombination mit einem optimierten Puffer die PCR-Spezifität und -Empfindlichkeit. DUTP und UDG sind im Mix für die Kontrolle der Verschleppungskontamination enthalten (siehe Referenz 1). Die Luminaris Color HiGreen qPCR Master-Gemische werden ergänzt durch einen blauen Inertfarbstoff und einen separaten gelben Probenpuffer, der einen gelben Farbstoff enthält. Der qPCR-Reaktionsmix mit beiden Komponenten ist grün.
Die Verwendung von Maxima SYBR Green qPCR Master-Gemischen in Echtzeit-PCR-Anwendungen ermöglicht die reproduzierbare, sensitive und spezifische Quantifizierung genomischer Templates und von Plasmid-, Virus- und cDNA-Vorlagen. Individuelle Formulierungen von Luminaris Color HiGreen und Luminaris HiGreen qPCR Master-Gemischen mit ROX in verschiedenen Konzentrationen oder Fluorescein als passive Referenzfarbstoffe sind für die meisten qPCR-Plattformen erhältlich (siehe Kompatibilitätstabelle für Real-Time-PCR-Geräte).
Besondere Eigenschaften
  • Blauer Mastermix und gelber Probenpuffer für einfaches Pipettieren
  • UDG im Mastermix zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppungen
  • Ausgezeichnetes qPCR-Leistungsverhalten
  • Spezifität - Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren
  • Empfindlichkeit - Einzelkopie-Erkennung
  • Großer linearer Bereich - genaue Quantifizierung über 9 Größenordnungen hinweg
  • Reproduzierbarkeit und Komfort - gebrauchsfertiger 2X Master-Mix
    • Gleiches Leistungsverhalten von blauen und farblosen Master-Gemischen
  • Varianten mit vorgemischtem ROX oder Fluorescein für verschiedene Echtzeit-Plattformen
  • Standard-Zyklusprotokolle
Anwendungen
  • Genexpressionsanalyse
  • siRNA-Validierung
  • Genotypisierung
  • Pathogennachweis
Enthält
  • Luminaris Color HiGreen qPCR-Master-Gemische umfassen Hot Start Taq DNA-Polymerase, UDG und dNTPs (auch dUTP) in einem optimierten PCR-Puffer mit blauem Farbstoff; 40X gelber Probenpuffer und nukleasefreies Wasser im Lieferumfang enthalten.
  • Luminaris Color HiGreen qPCR Master-Mix mit hohem ROX (2X) und Luminaris Color HiGreen qPCR Master-Mix mit niedrigem ROX (2X) enthalten unterschiedliche Mengen von passivem ROX-Referenzfarbstoff für bestimmte Real-Time-Plattformen (siehe Kompatibilitätstabelle für Real-Time PCR-Geräte).
  • Luminaris Color HiGreen Fluorescein qPCR Master-Mix (2X) enthält passiven Fluorescein-Referenzfarbstoff für bestimmte Real-Time-Plattformen (siehe Kompatibilitätstabelle für Real-Time PCR-Geräte).
  • Luminaris HiGreen qPCR-Master-Gemische enthalten Hot Start Taq DNA-Polymerase, UDG und dNTPs (auch dUTP) in einem optimierten, farblosen PCR-Puffer; Nuklease-freies Wasser im Lieferumfang enthalten.
  • Luminaris HiGreen qPCR-Master-Mix mit hohem ROX (2X) und Luminaris HiGreen qPCR-Master-Mix mit niedrigem ROX (2X) enthalten unterschiedliche Mengen an passivem ROX-Referenzfarbstoff für bestimmte Real-Time-Plattformen (siehe Kompatibilitätstabelle für Real-Time PCR-Geräte).
  • Luminaris Color HiGreen Fluorescein qPCR Master-Mix (2X) enthält passiven Fluorescein-Referenzfarbstoff für bestimmte Real-Time-Plattformen (siehe Kompatibilitätstabelle für Real-Time PCR-Geräte).
Gefährlich: Nein
Haltbarkeit: 24 Monate
Versandbedingung: Gefrorene Gel-Packungen
Lagerbedingungen: −20 °C
Stationspos.: SYBR Green und ROX Farbstoffe sind lichtempfindlich. Bitte möglichst lichtgeschützt aufbewahren.
Literatur: M. C. Longo et al., Gene 93, 125-128 (1990).
Spezifikation
Spezifikation
2x High ROX qPCR-Mastermix für Luminaris-Sonden (10x 1,25 ml): enthält Hot Start Taq Polymerase, UDG und dNTPs (auch dUTP) in einem optimierten, farblosen PCR-Puffer; wird mit 40x Probenpuffer mit gelbem Farbstoff und (10x 1,25 ml) nukleasefreiem Wasser geliefert. Enthält außerdem verschiedene Mengen von passivem Referenzfarbstoff ROX für bestimmte Echtzeit-Plattformen. Aufbewahrung bei -20 °C
1250 x 20 μl Reaktionen
Genexpression, Genotypisierung, siRNA-Validierung, Pathogennachweis
2 X