Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Sonde Hoher ROX Master-Gemische für qPCR
Artikelnummer. p-4861502 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1250 x 20 μl-Reaktionen
250 x 20 μl-Reaktionen
5000 x 20 μl-Reaktionen
500 x 20 μl-Reaktionen
Packungsgröße:
1250 Reaktionen
250 Reaktionen
500 Reaktionen
5000 Reaktionen
Artikelnummer. 13555240
Marke: Thermo Scientific™ K0933
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gebrauchsfertige qPCR-Mastermixe mit vorgemischtem UDG, die für die Sondendetektion mit standardmäßigem Cycling-Protokoll optimiert sind. Mastermixe sind mit oder ohne blaue Farbe erhältlich.
Die qPCR-Mastermixe Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen und Luminaris HiGreen als universelle gebrauchsfertige Lösungen, die für qPCR und zweistufige RT-qPCR optimiert sind. Die Master-Gemische umfassen Thermo Scientific Hot Start Taq DNA-Polymerase, Uracil-DNA-Glykosylase (UDG) sowie dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. Nur noch Template und Primer hinzufügen. SYBR Green I ist ein interkalierender Farbstoff, der die DNA-Detektion und DNA-Analyse ohne Einsatz sequenzspezifischer Sonden ermöglicht.
Die Hot-Start-Taq DNA-Polymerase gewährleistet in Kombination mit einem optimierten Puffer die PCR-Spezifität und -Empfindlichkeit. DUTP und UDG sind im Mix für die Kontrolle der Verschleppungskontamination enthalten (siehe Referenz 1). Die Luminaris Color HiGreen qPCR Master-Gemische werden ergänzt durch einen blauen Inertfarbstoff und einen separaten gelben Probenpuffer, der einen gelben Farbstoff enthält. Der qPCR-Reaktionsmix mit beiden Komponenten ist grün.
Die Verwendung von Maxima SYBR Green qPCR Master-Gemischen in Echtzeit-PCR-Anwendungen ermöglicht die reproduzierbare, sensitive und spezifische Quantifizierung genomischer Templates und von Plasmid-, Virus- und cDNA-Vorlagen. Individuelle Formulierungen von Luminaris Color HiGreen und Luminaris HiGreen qPCR Master-Gemischen mit ROX in verschiedenen Konzentrationen oder Fluorescein als passive Referenzfarbstoffe sind für die meisten qPCR-Plattformen erhältlich (siehe Kompatibilitätstabelle für Real-Time-PCR-Geräte).
Besondere Eigenschaften
  • Blauer Mastermix und gelber Probenpuffer für einfaches Pipettieren
  • UDG im Mastermix zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppungen
  • Ausgezeichnetes qPCR-Leistungsverhalten
  • Spezifität - Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren
  • Empfindlichkeit - Einzelkopie-Erkennung
  • Großer linearer Bereich - genaue Quantifizierung über 9 Größenordnungen hinweg
  • Reproduzierbarkeit und Komfort - gebrauchsfertiger 2X Master-Mix
    • Gleiches Leistungsverhalten von blauen und farblosen Master-Gemischen
  • Varianten mit vorgemischtem ROX oder Fluorescein für verschiedene Echtzeit-Plattformen
  • Standard-Zyklusprotokolle
Anwendungen
  • Genexpressionsanalyse
  • siRNA-Validierung
  • Genotypisierung
  • Pathogennachweis
Enthält
  • Luminaris Color HiGreen qPCR-Master-Gemische umfassen Hot Start Taq DNA-Polymerase, UDG und dNTPs (auch dUTP) in einem optimierten PCR-Puffer mit blauem Farbstoff; 40X gelber Probenpuffer und nukleasefreies Wasser im Lieferumfang enthalten.
  • Luminaris Color HiGreen qPCR Master-Mix mit hohem ROX (2X) und Luminaris Color HiGreen qPCR Master-Mix mit niedrigem ROX (2X) enthalten unterschiedliche Mengen von passivem ROX-Referenzfarbstoff für bestimmte Real-Time-Plattformen (siehe Kompatibilitätstabelle für Real-Time PCR-Geräte).
  • Luminaris Color HiGreen Fluorescein qPCR Master-Mix (2X) enthält passiven Fluorescein-Referenzfarbstoff für bestimmte Real-Time-Plattformen (siehe Kompatibilitätstabelle für Real-Time PCR-Geräte).
  • Luminaris HiGreen qPCR-Master-Gemische enthalten Hot Start Taq DNA-Polymerase, UDG und dNTPs (auch dUTP) in einem optimierten, farblosen PCR-Puffer; Nuklease-freies Wasser im Lieferumfang enthalten.
  • Luminaris HiGreen qPCR-Master-Mix mit hohem ROX (2X) und Luminaris HiGreen qPCR-Master-Mix mit niedrigem ROX (2X) enthalten unterschiedliche Mengen an passivem ROX-Referenzfarbstoff für bestimmte Real-Time-Plattformen (siehe Kompatibilitätstabelle für Real-Time PCR-Geräte).
  • Luminaris Color HiGreen Fluorescein qPCR Master-Mix (2X) enthält passiven Fluorescein-Referenzfarbstoff für bestimmte Real-Time-Plattformen (siehe Kompatibilitätstabelle für Real-Time PCR-Geräte).
Gefährlich: Nein
Haltbarkeit: 24 Monate
Versandbedingung: Gefrorene Gel-Packungen
Lagerbedingungen: −20 °C
Stationspos.: SYBR Green und ROX Farbstoffe sind lichtempfindlich. Bitte möglichst lichtgeschützt aufbewahren.
Literatur: M. C. Longo et al., Gene 93, 125-128 (1990).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2 X
Inhalt und Lagerung 2X High ROX qPCR-Mastermix für Luminaris-Sonden (10x 1,25 ml): enthält Hot Start Taq Polymerase, UDG und dNTPs (auch dUTP) in einem optimierten, farblosen PCR-Puffer; wird mit 40x Probenpuffer mit gelbem Farbstoff und (10x 1,25 ml) nukleasefreiem Wasser geliefert. Enthält außerdem verschiedene Mengen von passivem Referenzfarbstoff ROX für bestimmte Echtzeit-Plattformen. Bei –20 °C lagern.
Menge 1250 x 20 μl-Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, Genotypisierung, siRNA-Validierung, Pathogennachweis